2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302662-25G PC302662-5G PC302662-1G
APOSPC302662-25GEA 1350 EUR
APOSPC302662-25G APOSPC302662-5G APOSPC302662-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 206,574 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115933
CAS-Nummer: 221221-11-0