2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302665-5G
PC302665-1G
APOSPC302665-5GEA
0
EUR
APOSPC302665-5G
APOSPC302665-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₂Cl₃F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519345 CAS-Nummer: 53012-82-1 UN: 3265 ADR: 8,II |