2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2,6-Difluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC302666-10G PC302666-5G PC302666-1G
APOSPC302666-10GEA 453 EUR
APOSPC302666-10G APOSPC302666-5G APOSPC302666-1G
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20487626
CAS-Nummer: 1206593-23-8