2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302676-1G PC302676-5G
APOSPC302676-1GEA 203 EUR
APOSPC302676-1G APOSPC302676-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213040
CAS-Nummer: 771582-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III