3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
PC302686-1G PC302686-5G
APOSPC302686-1GEA 383 EUR
APOSPC302686-1G APOSPC302686-5G
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₃BrF₆S
Molecular Weight: 301.047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986829
CAS-Nummer: 1706434-97-0