3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302705-1G PC302705-5G PC302705-10G
APOSPC302705-1GEA 149 EUR
APOSPC302705-1G APOSPC302705-5G APOSPC302705-10G
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832282
CAS-Nummer: 1017777-98-8