3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302719-5G PC302719-1G
APOSPC302719-5GEA 136 EUR
APOSPC302719-5G APOSPC302719-1G
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid
Formel: C₉H₆ClFO₂
Molecular Weight: 200,594 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116028
CAS-Nummer: 936366-61-9