4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302739-10G PC302739-5G PC302739-1G
APOSPC302739-10GEA 360 EUR
APOSPC302739-10G APOSPC302739-5G APOSPC302739-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
Molecular Weight: 210,993 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660235
CAS-Nummer: 272104-45-7
UN: 3265
ADR: 8,II