4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302749-10G PC302749-5G PC302749-1G PC302749-25G PC302749-100G
APOSPC302749-10GEA 282 EUR
APOSPC302749-10G APOSPC302749-5G APOSPC302749-1G APOSPC302749-25G APOSPC302749-100G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Molecular Weight: 202,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258683
CAS-Nummer: 1017779-19-9