5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302759-1G PC302759-5G PC302759-250MG
APOSPC302759-1GEA 400 EUR
APOSPC302759-1G APOSPC302759-5G APOSPC302759-250MG
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519365
CAS-Nummer: 874821-50-8