3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC302770-10G PC302770-5G
APOSPC302770-10GEA 351 EUR
APOSPC302770-10G APOSPC302770-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832338
CAS-Nummer: 1017778-79-8