3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302774-10G PC302774-5G PC302774-1G
APOSPC302774-10GEA 549 EUR
APOSPC302774-10G APOSPC302774-5G APOSPC302774-1G
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone
Formel: C₉H₈ClFO
Molecular Weight: 186.611 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115836
CAS-Nummer: 886496-66-8