2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302798-10G PC302798-5G PC302798-1G
APOSPC302798-10GEA 328 EUR
APOSPC302798-10G APOSPC302798-5G APOSPC302798-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₉H₇ClF₂O₂
Molecular Weight: 220,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258712
CAS-Nummer: 1017779-72-4
UN: 1760
ADR: 8,III