3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302830-10G PC302830-1G PC302830-5G
APOSPC302830-10GEA 986 EUR
APOSPC302830-10G APOSPC302830-1G APOSPC302830-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molecular Weight: 242,555 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23795337
CAS-Nummer: 1431329-63-3