3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302843-1G PC302843-5G PC302843-10G
APOSPC302843-1GEA 163 EUR
APOSPC302843-1G APOSPC302843-5G APOSPC302843-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Molecular Weight: 219,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660344
CAS-Nummer: 886761-71-3