3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302848-1G PC302848-5G
APOSPC302848-1GEA 238 EUR
APOSPC302848-1G APOSPC302848-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₃
Molecular Weight: 267.177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18783233
CAS-Nummer: 1391002-18-8