4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302855-10G
PC302855-5G
PC302855-1G
APOSPC302855-10GEA
282
EUR
APOSPC302855-10G
APOSPC302855-5G
APOSPC302855-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660197 CAS-Nummer: 886498-70-0 |