4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC302864-10G
PC302864-5G
APOSPC302864-10GEA
496
EUR
APOSPC302864-10G
APOSPC302864-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Formel:
C₇H₄ClF₂NO Molecular Weight: 191.563 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23795323 CAS-Nummer: 1431329-78-0 |