4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302870-1G PC302870-5G
APOSPC302870-1GEA 249 EUR
APOSPC302870-1G APOSPC302870-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅ClF₄O₂
Molecular Weight: 256.581 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23795336
CAS-Nummer: 1431329-73-5