4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302879-1G PC302879-5G PC302879-10G
APOSPC302879-1GEA 226 EUR
APOSPC302879-1G APOSPC302879-5G APOSPC302879-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Molecular Weight: 219,136 g/mol
Siedepunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772785
CAS-Nummer: 1020718-23-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III