5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302891-1G PC302891-5G PC302891-10G
APOSPC302891-1GEA 159 EUR
APOSPC302891-1G APOSPC302891-5G APOSPC302891-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519338
CAS-Nummer: 1092460-90-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III