Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Ethoxycarbonyl)-6-fluoro-1H-indole
PC3029-1G
PC3029-5G
APOSPC3029-1GEA
34.8
EUR
APOSPC3029-1G
APOSPC3029-5G
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 207,201 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03095203 CAS-Nummer: 348-37-8 |