2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302908-10G PC302908-5G PC302908-1G
APOSPC302908-10GEA 288 EUR
APOSPC302908-10G APOSPC302908-5G APOSPC302908-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃N
Molecular Weight: 219,591 g/mol
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115991
CAS-Nummer: 22902-81-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III