3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propanoic acid
PC302938-10G PC302938-5G PC302938-1G
APOSPC302938-10GEA 316 EUR
APOSPC302938-10G APOSPC302938-5G APOSPC302938-1G
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204.146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660216
CAS-Nummer: 886499-50-9