3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302941-10G PC302941-5G PC302941-1G
APOSPC302941-10GEA 308 EUR
APOSPC302941-10G APOSPC302941-5G APOSPC302941-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₂
Molecular Weight: 214,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986832
CAS-Nummer: 1706461-13-3