3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302942-10G PC302942-5G PC302942-1G
APOSPC302942-10GEA 316 EUR
APOSPC302942-10G APOSPC302942-5G APOSPC302942-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₃
Molecular Weight: 230.208 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986833
CAS-Nummer: 1706434-98-1