3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302954-1G PC302954-5G PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA 180 EUR
APOSPC302954-1G APOSPC302954-5G APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832250
CAS-Nummer: 1000526-58-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III