4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302993-10G
PC302993-5G
APOSPC302993-10GEA
328
EUR
APOSPC302993-10G
APOSPC302993-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Formel:
C₉H₈ClFO Molecular Weight: 186,611 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660265 CAS-Nummer: 886501-66-2 |