4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
PC302996-10G
PC302996-5G
PC302996-1G
APOSPC302996-10GEA
360
EUR
APOSPC302996-10G
APOSPC302996-5G
APOSPC302996-1G
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₈FN Molecular Weight: 149,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832240 CAS-Nummer: 1000548-41-3 UN: 3276 ADR: 6.1,II |