2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303013-10G PC303013-5G
APOSPC303013-10GEA 462 EUR
APOSPC303013-10G APOSPC303013-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄Cl₂F₃NO
Molecular Weight: 258.025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660272
CAS-Nummer: 186517-38-4