4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303088-5G
PC303088-1G
APOSPC303088-5GEA
203
EUR
APOSPC303088-5G
APOSPC303088-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀FNO Molecular Weight: 167.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660266 CAS-Nummer: 886501-71-9 |