2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303131-1G PC303131-10G PC303131-5G
APOSPC303131-1GEA 296 EUR
APOSPC303131-1G APOSPC303131-10G APOSPC303131-5G
2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
2,3-Difluoro-4-pentylphenol
Formel: C₁₁H₁₄F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258677
CAS-Nummer: 887582-85-6
UN: 1759
ADR: 8,III