2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303145-1G PC303145-5G
APOSPC303145-1GEA 339 EUR
APOSPC303145-1G APOSPC303145-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
Molecular Weight: 206,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054185
CAS-Nummer: 1706458-33-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II