2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 507 EUR
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
Molecular Weight: 206,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103358
CAS-Nummer: 1824270-96-3