2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303155-1G
PC303155-250MG
APOSPC303155-1GEA
507
EUR
APOSPC303155-1G
APOSPC303155-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28103359 CAS-Nummer: 1824048-54-5 |