3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303157-1G PC303157-250MG
APOSPC303157-1GEA 522 EUR
APOSPC303157-1G APOSPC303157-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Molecular Weight: 275.009 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28054192
CAS-Nummer: 1706458-45-8