2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303165-1G PC303165-250MG
APOSPC303165-1GEA 585 EUR
APOSPC303165-1G APOSPC303165-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₆F₄O
Molecular Weight: 194.126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103361
CAS-Nummer: 1823323-63-2
UN: 3261
ADR: 8 III