3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303167-1G PC303167-250MG
APOSPC303167-1GEA 585 EUR
APOSPC303167-1G APOSPC303167-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂Cl₃F₃O
Molecular Weight: 277,455 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054199
CAS-Nummer: 1706458-07-2