2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 0 EUR
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103363
CAS-Nummer: 1824048-70-5