2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303170-1G PC303170-250MG
APOSPC303170-1GEA 620 EUR
APOSPC303170-1G APOSPC303170-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054188
CAS-Nummer: 1706438-74-5