2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-3-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
PC303179-1G PC303179-250MG
APOSPC303179-1GEA 440 EUR
APOSPC303179-1G APOSPC303179-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Molecular Weight: 279,064 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185469
CAS-Nummer: 1214346-10-7
UN: 3265
ADR: 8,II