2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303181-1G PC303181-250MG
APOSPC303181-1GEA 676 EUR
APOSPC303181-1G APOSPC303181-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Molecular Weight: 274.645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06637310
CAS-Nummer: 612541-12-5
UN: 1759
ADR: 8 III