3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303184-1G PC303184-250MG
APOSPC303184-1GEA 676 EUR
APOSPC303184-1G APOSPC303184-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃FO₂S
Molecular Weight: 263,501 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054224
CAS-Nummer: 1706436-29-4
UN: 1760
ADR: 8,III