3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303188-1G PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA 604 EUR
APOSPC303188-1G APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Molecular Weight: 279,064 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827565
CAS-Nummer: 132481-85-7
UN: 3265
ADR: 8,II