2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303193-1G
PC303193-250MG
APOSPC303193-1GEA
731
EUR
APOSPC303193-1G
APOSPC303193-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₇BrF₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28103367 CAS-Nummer: 1824048-80-7 |