3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303195-1G PC303195-250MG
APOSPC303195-1GEA 696 EUR
APOSPC303195-1G APOSPC303195-250MG
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Molecular Weight: 274,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072526
CAS-Nummer: 1146355-33-0