2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303203-1G
PC303203-250MG
APOSPC303203-1GEA
735
EUR
APOSPC303203-1G
APOSPC303203-250MG
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅ClF₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24310152 CAS-Nummer: 1548143-20-9 UN: 1760 ADR: 8,III |