2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303204-1G PC303204-250MG
APOSPC303204-1GEA 788 EUR
APOSPC303204-1G APOSPC303204-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₄S
Molecular Weight: 290.644 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176696
CAS-Nummer: 1010422-55-5