3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303207-1G PC303207-250MG
APOSPC303207-1GEA 788 EUR
APOSPC303207-1G APOSPC303207-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986853
CAS-Nummer: 1706430-24-1