4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303209-1G
PC303209-250MG
APOSPC303209-1GEA
788
EUR
APOSPC303209-1G
APOSPC303209-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054203 CAS-Nummer: 1706446-60-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |